Learn More
2,3-diméthylpipérazine, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimethylpiperazine |
| Note relative au nom | cis + trans |
| Point de fusion | 81°C to 90°C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 114.19 |
| Pourcentage de pureté | 95% |