Learn More
2,3-diméthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916831 25 g 25g
10337721 1 g 1g
10011931 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11916831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342270250
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-16-6
Formule moléculaire C6H8S
Poids moléculaire (g/mol) 112.19
Numéro MDL MFCD00130081
Clé InChI BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
CID PubChem 34295
Nom IUPAC 2,3-dimethylthiophene
SMILES CC1=C(C)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylthiophene
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair >1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5170 to 1.5210
Quantité 25 g
Poids de la formule 112.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethylthiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.