Learn More
2,3-diméthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444247 1 g 1g
15454247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31641.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112.19 g/mol
It has also been found that 2,3-dimethylthiophene can be formylated to yield a dimethylthiophene aldehyde, which as expected proved to have the aldehyde group in the free a-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a aussi trouvé que le 2,3-diméthylthiophène peut être formulé pour produire un aldéhyde diméthylthiophène, qui, comme on s’y attendait, a prouvé que le groupe aldéhyde était en position libre.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-16-6
Formule moléculaire C6H8S
Poids moléculaire (g/mol) 112.19
Numéro MDL MFCD00130081
Clé InChI BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
CID PubChem 34295
Nom IUPAC 2,3-Diméthylthiophène
SMILES CC1=C(C)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylthiophene
Point d’ébullition 142°C
Point d’éclair 26° (79°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 112.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid