Learn More
2,3-Diméthylthiophène, TRC
Code produit 30388478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388478 50 mg
30370366 500 mg
30372393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46163350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-16-6
Formule moléculaire C6H8S
Poids moléculaire (g/mol) 112.19
SMILES Cc1ccsc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylthiophene
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8S/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 112.0347