Learn More
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30949013
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30949013 250 mg
30936622 1 g
30944443 25 g
30930567 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30949013 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11476250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
CAS 25128-35-2
Formule moléculaire C9H5NO4
Numéro MDL MFCD00612492
Quantité 250 mg
SMILES O=C(C1=CC=CC2=C1NC(C2=O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Pourcentage de pureté 96%