Learn More
Anhydride 2,3-diphénylmaléique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398346 5 g 5g
11388346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15612.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4808-48-4
Formule moléculaire C16H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.253
Numéro MDL MFCD00005521
Clé InChI OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
CID PubChem 78530
Nom IUPAC 3,4-diphénylfurane-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Point de fusion 157°C to 160°C
Point d’ébullition 236°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 191180
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 98%