Learn More
Anhydride 2,3-diphénylmaléique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10412750 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10412750 1 g 1g
10371510 5 g 5g
10179929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10412750 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439010010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4808-48-4
Formule moléculaire C16H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 250.26
Clé InChI OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
CID PubChem 78530
Nom IUPAC 3,4-diphénylfurane-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 3-Diphenylmaleic anhydride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 157.1°C to 159.4°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.