Learn More
Acide 2-((3-fluoro-4-(méthylcarbamoyl)phényl)amino)-2-méthylpropanoïque, TRC
Code produit 30394802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394802 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF599803100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-((3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid
CAS 1289942-66-0
Formule moléculaire C12H15FN2O3
Quantité 100 mg
Synonyme Enzalutamide Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18)15-7-4-5-8(9(13)6-7)10(16)14-3/h4-6,15H,1-3H3,(H,14,16)(H,17,18)
SMILES CC(C(O)=O)(NC1=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C1)C
Poids moléculaire (g/mol) 254.26
Poids de la formule 254.1067