Learn More
2-[3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl]-4-méthyl-5-hydroxyméthyl thiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-hydroxymethyl thiazole |
| CAS | 317319-27-0 |
| Formule moléculaire | C12 H9 F4 N O S |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9F4NOS/c1-6-10(5-18)19-11(17-6)7-2-3-8(9(13)4-7)12(14,15)16/h2-4,18H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(sc1CO)c2ccc(c(F)c2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | [2-[3-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl]-4-méthyl-1,3-thiazol-5-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.26 |
| Poids de la formule | 291.0341 |
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?