Learn More
2,3-Heptanedione, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Heptanedione |
| Densité | 0.92 |
| Point d’ébullition | 64°C (18 mmHg) |
| Point d’éclair | 40°C (104°F) |
| Indice de réfraction | 1.416 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 1700989 |
| Poids de la formule | 128.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |