Learn More
2',3'-Isopropylidènecytidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',3'-Isopropylidenecytidine |
| CAS | 362-42-5 |
| Formule moléculaire | C12H17N3O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2',3'-O-Isopropylidenecytidine, 2',3'-O-(1-Methylethylidene)cytidine, Furo[3,4-d]-1,3-dioxole Cytidine Derivative, NSC 520039 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17N3O5/c1-12(2)19-8-6(5-16)18-10(9(8)20-12)15-4-3-7(13)14-11(15)17/h3-4,6,8-10,16H,5H2,1-2H3,(H2,13,14,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=CC(=NC3=O)N |
| Nom IUPAC | 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-4-aminopyrimidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 283.28 |
| Poids de la formule | 283.1168 |