Learn More
2,3-lutidine, plus de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10628391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10628391 25 mL 25mL
10369150 100 mL 100mL
10712505 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10628391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268760250
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 583-61-9 | C7H9N | 107.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-61-9
Numéro MDL MFCD00009605
Clé InChI HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
CID PubChem 11420
Nom IUPAC 2,3-diméthylpyridine
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Lutidine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -17.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 161.0°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.7% max. 2-Ethylpiridine (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9N
Indice de réfraction 1.5062 to 1.5082
Quantité 25 mL
Beilstein 20, 243
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (26°C). Other solubilities: soluble in methanol and ether,miscible with dmf and thf
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Lutidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.