Learn More
Ester diméthylique d’acide 2-(3-méthoxyallylidène)malonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490911 2.5 g Flacon en verre 2.50g
11995121 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10490911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302090025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 41530-32-9 | C9H12O5 | 200.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41530-32-9
Formule moléculaire C9H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 200.19
Clé InChI NOBNTZJTOBIOHL-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-3-methoxyallylidene malonate, 1,3-dimethyl 2-2e-3-methoxyprop-2-en-1-ylidene propanedioate, 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, 96, dimethyl 2-e-3-methoxyprop-2-enylidene propanedioate, propanedioic acid, 3-methoxy-2-propenylidene-, dimethyl ester, dimethyl e-2-3-methoxyallylidene malonate, 3-methoxy-2-propenylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-2e-3-methoxy-2-propenylidene malonate #
CID PubChem 5374172
Nom IUPAC 2-[(E)-3-méthoxyprop-2-énylidène]propanedioate de diméthyle
SMILES COC=CC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
Couleur Vert-jaune
Point d’ébullition 120.0°C to 125.0°C (0.3 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5390
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 200.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Faible fusion de solide