Learn More
2-(3-Méthoxyphénoxy)éthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine |
| CAS | 6487-86-1 |
| Formule moléculaire | C9H13NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(m-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-2-4-9(7-8)12-6-5-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(OCCN)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(3-méthoxyphénoxy)éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.21 |
| Poids de la formule | 167.0946 |