Learn More
2-(3-méthoxyphényl)cyclohexanone, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11495217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495217 25 g 25g
11475217 1 g 1g
11485217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22619.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15547-89-4
Formule moléculaire C13H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.269
Numéro MDL MFCD00001630
Clé InChI KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl, acmc-20aoq7, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexanone, 2-3-methoxy-phenyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-3-methoxyphenyl, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexan-1-one, 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, technical grade
CID PubChem 85868
Nom IUPAC 2-(3-méthoxyphényl) cyclohexan-1-one
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2CCCCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
Densité 1.1
Point d’ébullition 140°C to 142°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique