Learn More
2-(3-Méthoxyphényl)éthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15411739
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 15411739
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64494.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phénéthylamine activée utilisée dans la réaction de Pictet-Spengler catalysée par l’acide perfluorooctanesulfonique. Également utilisée dans une synthèse de 1,3-oxazépines via un couplage intramoléculaire catalysé par le palladium.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2039-67-0
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD00008187
Clé InChI WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
CID PubChem 74866
Nom IUPAC 2-(3-méthoxyphényl)éthanamine
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Couleur Jaune
Densité 1.038 g/mL
Point d’ébullition 118°C to 118°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 775202
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide