Learn More
2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10123324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123324 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10001634 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123324 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49604CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 879896-54-5
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.186
Numéro MDL MFCD09702359
Clé InChI FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
CID PubChem 24229502
Nom IUPAC 2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldéhyde
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%