Learn More
Acide 2-(3-méthyle-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoïque, ,97%, Thermo Scientific™
Code produit 10132794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10132794 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10481504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10132794 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49601CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 475105-77-2
Formule moléculaire C10H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 204.185
Numéro MDL MFCD08741426
Clé InChI JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
CID PubChem 23146305
Nom IUPAC Acide 2-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl)benzoïque
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.18
Pourcentage de pureté 97%