Learn More
2-[3-Méthyl-4-(2,2,2 trifluoroéthoxy)-2-pyridylméthylthio]-1H-benzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455535 250 mg 250mg
15435535 1 g 1g
15445535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61878.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103577-40-8 | C16H14F3N3OS | 353.363 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103577-40-8
Formule moléculaire C16H14F3N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 353.363
Numéro MDL MFCD00834357
Clé InChI CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lansoprazole sulfide, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl thio-1h-benzo d imidazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methylthio-1h-benzimidazole, unii-58xp950e2t, lansoprazole sulphide compound, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole, 2-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl thio-1h-binzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl sulfanyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole
CID PubChem 1094080
Nom IUPAC 2-[3[-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridine-2-yl]méthylsulfanyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=C(C=CN=C1CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 353.36
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.