Learn More
2-[3-(Méthylamino)-1-(2-thiényl)propyle]-1-naphthalénol Chlorhydrate, TRC
Code produit 30137030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137030 50 mg 50mg
30006793 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28721050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1033719-36-6
Formule moléculaire C18H19NOS • HCl
Poids moléculaire (g/mol) 297.423646
Synonyme Duloxetine EP Impurity E
SMILES CNCCC(C1=CC=CS1)C2=C(O)C3=CC=CC=C3C=C2.[HCl]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20;/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3;1H
Poids de la formule 333.0954