Learn More
2-(3-méthylphénoxy)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351787 10 g 10g
11341787 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04984.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13605-19-1 | Molecular Formula: C9H12O2 | Molecular Weight: 152.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13605-19-1
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00014035
Clé InChI FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
CID PubChem 83611
Nom IUPAC 2-(3-méthylphénoxy)éthanol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Point d’ébullition 104°C to 105°C (3 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 2247221
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%