Learn More
2,3-naphthalenedicarboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
11994791 500 mg Flacon en verre 500mg
11984791 100 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11994791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294725000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7149-49-7 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7149-49-7
Formule moléculaire C12H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.19
Clé InChI ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-naphthalenedicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedialdehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedicarbaldehyde, naphthalene-2,3-dialdehyde, 2,3-nda, 2,3-diformylnaphthalene, 2,3-naphthalene dicarboxaldehyde, nnaphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde nda
CID PubChem 96400
Nom IUPAC naphtalène-2,3-dicarbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C=O)C=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2, 3-Naphthalenedicarboxaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 134.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H6(CHO)2
Quantité 500 mg
Poids de la formule 184.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.