Learn More
Anhydride 2,3-naphtalique, TRC
Code produit 30467001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467001 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3630001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Formule moléculaire C12 H6 O3
Quantité 1 g
Synonyme Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
Formule InChI InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
Nom IUPAC benzo[f][2]benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Poids de la formule 198.0317