Learn More
Anhydride 2,3-naphtalique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Naphthalic Anhydride |
| CAS | 716-39-2 |
| Formule moléculaire | C12 H6 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H |
| SMILES | O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12 |
| Nom IUPAC | benzo[f][2]benzofuran-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Poids de la formule | 198.0317 |