Learn More
2,3-O-Isopropylidène-1,6-ditosyl-L-sorbose, TRC
Code produit 30388834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388834 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI824925500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Formule moléculaire C23 H28 O10 S2
Quantité 500 mg
Synonyme 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
Nom IUPAC [(3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-diméthyl-3a-[(4-méthylphényl)sulfonyloxyméthyl]-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]méthyl 4-méthylbenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 528.59
Poids de la formule 528.1124