Learn More
2,3-O-Isopropylidène-1,6-ditosyl-L-sorbose, TRC
Code produit 30397776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8249251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Formule moléculaire C23 H28 O10 S2
Quantité 1 g
Synonyme 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
Nom IUPAC [(3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-diméthyl-3a-[(4-méthylphényl)sulfonyloxyméthyl]-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]méthyl 4-méthylbenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 528.59
Poids de la formule 528.1124