Learn More
2,3-O-isopropylidène-D-érythronolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498399 5 g 5g
15488399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66871.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans la synthèse des glucides spiro-annelés
It undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.1 Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.2 Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,3 carbohydrate substituted benzoquinones,4 and of the oxazole segment of calyculin5 have been accomplished using this chiral synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il subit des condensations d’Aldol avec des acétals de cétène silyle .1 Employé dans la synthèse de glucides spiroannulés.2 Des synthèses convergentes de ,3 benzoquinone substitué de glucides d’indolizidine hydroxylé ,4 et du segment oxazole de la calyculine 5 ont été réalisées à l’aide de ce synthon chiral.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25581-41-3
Formule moléculaire C7H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Numéro MDL MFCD00134440
Clé InChI WHPSMBYLYRPVGU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, --2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, 3ar,6ar-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, pubchem19725, 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactol, d-2,3-o-isopropylidene-erythronic acid, a-lactone, 2-o,3-o-isopropylidene-d-erythronic acid gamma-lactone
CID PubChem 386843
Nom IUPAC (3aR,6aR)-2,2-diméthyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
SMILES CC1(C)OC2COC(=O)C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
Point de fusion 67°C to 69°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1282952
Informations sur la solubilité Soluble in water
Rotation optique −118° (c=1 in Water)
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre