Learn More
2,3-O-isopropylidène-D-érythronolactone, TRC
Code produit 30403408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403408 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403408 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8250002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Formule moléculaire C7 H10 O4
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
Nom IUPAC (3aR,6aR)-2,2-diméthyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Poids de la formule 158.0579