Learn More
2,3-O-isopropylidène-D-glycéraldéhyde, 50 % w/w dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470557 10 g 10g
15450557 1 g 1g
15460557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15470557 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66337.09
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Reactant involved in organic reactions including, Henry condensation reactions, Synthesis of highly functionalized chiral aziridines, Olefination of aldehydes, C-H oxidations, Aldol-type condensations, Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif impliqué dans les réactions organiques, y compris les réactions de condensation de Henry, la synthèse d’aziridines chirales hautement fonctionnelles, l’oléfination des aldéhydes, les oxydations C-H, les condensations de type aldolique, la synthèse de colorants hydrophiles pyrazine à utiliser comme agents traceurs fluorescents exogènes.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15186-48-8
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD00269682
Clé InChI YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Synonyme r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
CID PubChem 259712
Nom IUPAC (4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-carbaldéhyde
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair 62°C (144°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 10 g
Numéro UN 1593
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Rotation optique +53.8° (c=2 in Chloroform)
Poids de la formule 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p dans du dichlorométhane
Forme physique Liquide