Learn More
2,3-O-isopropylidène-D-lyxono-1,4-lactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-O-Isopropylidene-D-lyxono-1,4-lactone |
| CAS | 56543-10-3 |
| Formule moléculaire | C8H12O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-D-lyxonic Acid gamma-Lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1 |
| Nom IUPAC | (3aS,6R,6aS)-6-(hydroxyméthyl)-2,2-diméthyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.18 |
| Poids de la formule | 188.0685 |