Learn More
2,3-O-isopropylidène-D-acide ribonique-1,4-lactone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470587
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470587 500 mg 500mg
15460587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66442.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30725-00-9 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone is used for the synthesis of C-nucleosides, prostanoids and GABA analogs via homochiral 2-piperidones. It is the starting material for the preparation of biochemical compounds including C-nucleosides, such as neplanocin A, and GABA analogs, via homochiral 2-piperidones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,3-O-isopropylidène-D-ribonique-1,4-lactone est utilisé pour la synthèse de C-nucléosides, de prostanoïdes et d’analogues de GABA via des 2-pipéridones homochirales. C’est le matériau de départ pour la préparation de composés biochimiques, y compris les C-nucléosides, tels que les analogues de la néplanocine A et du GABA, via des 2-pipéridones homochirales.
Solubilité
Soluble dans le méthanol à 50 mg/ml, l’acétone, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle.
Remarques
Soluble dans le méthanol à 50 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30725-00-9
Formule moléculaire C8H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00080793
Clé InChI NHHKFJCWLPPNCN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic gamma-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribono-1,4-lactone, 2,3-isopropylidene-d-ribonolactone, 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, d-2,3-isopropylidene lyxono-1,4-lactone, pubchem10728, nhhkfjcwlppncn-hsuxutppsa, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic, a-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic-gama-lactone
CID PubChem 1268067
Nom IUPAC 6-(hydroxyméthyle)-2,2-diméthyle-tétrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
SMILES CC1(C)OC2C(CO)OC(=O)C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone
Point de fusion 135°C to 138°C
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Beilstein 10090
Informations sur la solubilité Soluble in methanol at 50mg/ml,acetone,dichloromethane,ethyl Acetate.
Rotation optique −68° (c=2 in pyridine)
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre