Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’,3’-O-isopropylidèneadénosine, 98 %
Code produit 10295400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295400 25 g Flacon en verre 25g
10081190 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295400 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 122720250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 362-75-4 | C13H17N5O4 | 307.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362-75-4
Formule moléculaire C13H17N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 307.31
Numéro MDL MFCD00005756
Clé InChI LCCLUOXEZAHUNS-AUWRGFAENA-N
Synonyme 2',3'-o-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2',3'-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2 ,3-o-isopropylideneadenosine, 1r,2r,4r,5r-4-6-aminopurin-9-yl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oc t-2-yl methan-1-ol, 3ar,4r,6r,6ar-4-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-6-yl methanol, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem14185
CID PubChem 2723654
Nom IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]methanol
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 3'-O-Isopropylideneadenosine
Note relative au nom 98%
Absorbance 0.75 to 0.81 (A250/A260),0.13 to 0.17 (A280/A260),0.01 (A290/A260) max
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 221.0°C to 222.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Spectrophotométrie 96% min. (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-4%,on dry substance
Poids de la formule 307.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline