Learn More
2‘,3’-O-Isopropylidène adénosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490168 5 g 5g
15400178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53401.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 362-75-4 | C13H17N5O4 | 307.31 g/mol
2',3'-O-Isopropylideneadenosine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′,3′O-isopropylidèneadénosine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362-75-4
Formule moléculaire C13H17N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 307.31
Numéro MDL MFCD00005756
Clé InChI LCCLUOXEZAHUNS-AUWRGFAENA-N
Synonyme 2',3'-o-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2',3'-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2 ,3-o-isopropylideneadenosine, 1r,2r,4r,5r-4-6-aminopurin-9-yl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oc t-2-yl methan-1-ol, 3ar,4r,6r,6ar-4-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-6-yl methanol, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem14185
CID PubChem 2723654
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Point de fusion 221°C to 222°C
Quantité 5 g
Beilstein 43435
Rotation optique −99° (c=1 in Dioxane)
Nom IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]methanol
Poids de la formule 307.31
Pourcentage de pureté 98%