Learn More
2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 |
| CAS | 352431-46-0 |
| Formule moléculaire | C5 D5 H3 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])C |
| Nom IUPAC | 1,1,1,4,4-pentadeutériopentane-2,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 105.15 |
| Poids de la formule | 105.0838 |