Learn More
2,3-pentanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10154750 25 mL Flacon en verre 25mL
10553771 100 mL Flacon en verre 100mL
13458478 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10154750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221470250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-14-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00009313
Clé InChI TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
CID PubChem 11747
ChEBI CHEBI:52774
Nom IUPAC pentane-2,3-dione
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Pentanedione
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -52.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9580g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5COCOCH3
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4060
Quantité 25 mL
Beilstein 01,776
Gravité spécifique 0.958
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (15°C). Other solubilities: miscible with ethanol, glycerol and, propylene glycol, ether
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Pentanedione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.