Learn More
2,3-pentanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494454 25 g 25g
11404464 100 g 100g
11414464 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494454 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13116.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-14-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00009313
Clé InChI TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
CID PubChem 11747
ChEBI CHEBI:52774
Nom IUPAC pentane-2,3-dione
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Pentanedione
Point de fusion -52°C
Point d’ébullition 110°C to 112°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1699638
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%