Learn More
2,3-Pentanedione, TRC
Code produit 30415979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2683651G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Pentanedione
CAS 600-14-6
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 1 g
Synonyme 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C(=O)C
Nom IUPAC pentane-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524