Learn More
Acide 2,3-pyrazinedicarboxylique, TRC
Code produit 30413447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8408105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid
CAS 89-01-0
Formule moléculaire C6H4N2O4
Quantité 5 g
Synonyme 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O
Nom IUPAC Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 168.11
Poids de la formule 168.0171