Learn More
2,3-pyrazinédicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10410744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10410744 5 g Flacon en verre
10021334 25 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10410744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397130050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4744-50-7
Formule moléculaire C6H2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00179418
Clé InChI AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
CID PubChem 78482
Nom IUPAC 5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.