Learn More
Acide 2-(3-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10394512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10394512 250 mg -
10354562 1 g 1g
10076944 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10394512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 39067-29-3
Formule moléculaire C9H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 206.219
Numéro MDL MFCD00052304
Clé InChI FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 736513
Nom IUPAC Acide 2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.22
Pourcentage de pureté 97%