Learn More
Acide 2-(3-pyridyl)benzimidazole-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480848
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480848 5 g 5g
15421376 250 mg 250mg
15470848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54593.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312496-16-5
Formule moléculaire C13H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.234
Numéro MDL MFCD01414693
Clé InChI DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2771805
Nom IUPAC Acide 2-pyridine-3-yl-3 H-benzimidazole-5-carboxylique
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 97%