Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-[3-(S)-[3-(2-(7-chloro-2-quinoléinyl)éthényl)phényl]-3-hydroxypropyl]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| CAS | 142569-69-5 |
| Formule moléculaire | C28 H24 Cl N O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-[3-(S)-[3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)(E/Z)ethenyl)phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H24ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18,27,31H,12,16H2,1H3/t27-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1CC[C@H](O)c2cccc(C=Cc3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2 |
| Nom IUPAC | 2-[(3S)-3-[3-[2-(7-cloro-2-quinolil)vinil]fenil]-3-hidroxi-propil]benzoato de metilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 457.95 |
| Poids de la formule | 457.1445 |