Learn More
α-2,3-sialyltransferase-IN-1, MedChemExpress
Description
α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | α-2,3-sialyltransferase-IN-1 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 881179-06-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H45NO6 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Lith-O-Asp analog |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 103.7 mg/mL (210.92 mM) |
| Afficher plus |