Learn More
2(3 )-tert-butyl-4 méthoxyphénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405547 250 g 250g
11495537 50 g 50g
11485537 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23530.30
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2(3)-tert-butyl-4-méthoxyphénol est utilisé comme antioxydant industriel. Il est utilisé comme additif alimentaire, conservateur dans les emballages alimentaires, les aliments pour animaux, les cosmétiques, le caoutchouc et les produits pétroliers.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme, les graisses et les huiles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit sombre. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.247
Numéro MDL MFCD01779059
Clé InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
CID PubChem 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Point de fusion 55°C to 65°C
Quantité 250 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1547
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 96%