Learn More
2(3 )-tert-butyl-4 méthoxyphénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495537 50 g 50g
11405547 250 g 250g
11485537 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23530.18
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25013-16-5 | C11H16O2 | 180.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2(3)-tert-butyl-4-méthoxyphénol est utilisé comme antioxydant industriel. Il est utilisé comme additif alimentaire, conservateur dans les emballages alimentaires, les aliments pour animaux, les cosmétiques, le caoutchouc et les produits pétroliers.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme, les graisses et les huiles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit sombre. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.247
Numéro MDL MFCD01779059
Clé InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
CID PubChem 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Point de fusion 55°C to 65°C
Quantité 50 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1547
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylated hydroxyanisole