Learn More
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinic Acid, TRC
Code produit 30138404
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138404 10 mg 10mg
30133247 100 mg 100mg
30010566 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT90177810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36701-89-0
Formule moléculaire C13 H8 F3 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 283.2
Synonyme Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-
Nom IUPAC 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Diflufenican Metabolite AE B107137
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19)
Poids de la formule 283.0456