Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phénoxy]acétamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490210 250 mg 250mg
11400220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50673.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 258521-20-9 | C10H10N4O3 | 234.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 258521-20-9
Formule moléculaire C10H10N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.22
Numéro MDL MFCD01764763
Clé InChI RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
CID PubChem 57376339
Nom IUPAC N’-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénoxy]éthanimidamide
SMILES NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.22
Pourcentage de pureté 97%