Learn More
2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénoxy]acétamidoxime, TRC
Code produit 30423032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423032 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423032 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO844995100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Formule moléculaire C10H10N4O3
Quantité 100 mg
Synonyme N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
Formule InChI InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
SMILES ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
Nom IUPAC N-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénoxy]éthanimidamide
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Poids de la formule 234.0753