Learn More
2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénoxy]acétamidoxime, TRC
Code produit 30413986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413986 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8449951G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
CAS 258521-20-9
Formule moléculaire C10H10N4O3
Quantité 1 g
Synonyme N-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]-ethanimidamide
Formule InChI InChI=1S/C10H10N4O3/c11-9(14-15)5-16-8-3-1-7(2-4-8)10-13-12-6-17-10/h1-4,6,15H,5H2,(H2,11,14)
SMILES ONC(=N)COc1ccc(cc1)c2ocnn2
Nom IUPAC N-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phénoxy]éthanimidamide
Poids moléculaire (g/mol) 234.21
Poids de la formule 234.0753