Learn More
2-(4-((1-(Méthoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)méthyl)phényl)propanoïque acide (TRC), CRT
Code produit 30477989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477989 10 mg 10mg
30475466 100 mg 100mg
30477565 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26785010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1027957-36-3
Formule moléculaire C17H20O5
Poids moléculaire (g/mol) 304.34
Synonyme 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid
Nom IUPAC 2-[4-[(1-méthoxycarbonyl-2-oxocyclopentyl)méthyl]phényl]propanoïque
SMILES COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20O5/c1-11(15(19)20)13-7-5-12(6-8-13)10-17(16(21)22-2)9-3-4-14(17)18/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Poids de la formule 304.1311